Läs mer
Helios Italquartz Skålar för Mahler Bomb Calorimeter, Translucent
Produktkod. p-7156851
Diameter (metrisk):
17 mm
20 mm
25 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
Produktkod. 15828014
Brand: Helios Italquartz 61F00161
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skålar för Mahler Bomb Calorimeter konstruerade av genomskinligt, hållbart, beständigt och kemiskt inert kvartsglas.
  • Genomskinligt
  • Lämplig för användning i Mahler bombkalorimeter
  • Kemiskt inert
  • Utmärkt elektrisk isolering
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
  • Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig, 2 x 1 mm hål
Material Kvarts
Form Rund
Typ Förångande skål
För användning med (applikation) Mahler bombkalorimeter
Höjd (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 25 mm