Läs mer
Novus Biologicals™ Dishevelled-1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18251411 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18251411
Brand: Novus Biologicals™ NBL110061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Dishevelled-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC217691 and based on accession number NM_4421.
För användning med (applikation) SDS-Page, Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens dishevelled, dsh homolog 1 (Drosophila) (DVL1), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only