missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dishevelled-2 Antibody (OTI2D11), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-70611DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dishevelled-2 Monoclonal antibody specifically detects Dishevelled-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Dishevelled-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| dishevelled 2 (homologous to Drosophila dsh), dishevelled, dsh homolog 2 (Drosophila), Dishevelled-2, DSH homolog 2, segment polarity protein dishevelled homolog DVL-2 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-320 of human Dishevelled-2 (NP_004413) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 1856 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI2D11 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering