missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Disialoganglioside GD3 Antibody (MB3.6), HRP , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-81131H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Disialoganglioside GD3 Monoclonal antibody specifically detects Disialoganglioside GD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifikationer
| Disialoganglioside GD3 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| 3g11 | |
| FM9 melanoma cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG3 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MB3.6 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering