Läs mer
Virkon™ Desinfektionsmedel virucidala tabletter
Produktkod. 12318667
Change view
Kvantitet:
50 tabletter/badkar, 12 badkar/Cs.
Förpackningsstorlek:
600 tabletter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12318667 50 tabletter/badkar, 12 badkar/Cs. 600 tabletter
1 options
Produktkod. 12318667 Leverantör Virkon™ Leverantörsnummer 330013
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rengör och desinficera arbetsytor och utrustning i en enda enstegsoperation. Virkon™ Desinfektionsmedel Virucidal Tablets ger det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
  • Det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel - bevisat effektivt i oberoende tester mot alla 18 virusfamiljer som påverkar människor och djur, inklusive AIDS (HIV) och hepatit B
  • Utmärkt bakterie- och svampdödande medel - rengör och desinficerar arbetsytor och utrustning i en enda operation i ett steg
  • Kan appliceras i pulverform direkt på spill av blod och andra kroppsvätskor
  • Löser sig lätt för att göra ett flytande desinfektionsmedel
  • Luktfri, icke irriterande för hud och ögon, ogiftig ångfas, exceptionellt låg oral toxicitet
  • Enligt COSHH-krav krävs inga maximala exponeringsgränser
  • Icke-frätande, icke-blekande och biologiskt nedbrytbar
  • Alla virussjukdomar som överförs via ytor eller instrument kontaminerade med infekterat blod, kroppsvätskor, avföring eller saliv kan kontrolleras med korrekt applicering. För rengöring och desinficering av arbetsytor och utrustning.
Specifikationer
Produkttyp Virusdödande desinfektionsmedel
Form Tablett
För användning med (applikation) För rengöring och desinficering av arbetsytor och utrustning
Kvantitet 50 tabletter/badkar, 12 badkar/Cs.
Volym (metrisk) 5 g/tablett
compliance-icons
Produktbeteckning
  • relyon virkon tablets
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), sulphamidic acid, benzenesulphonic acid, potas