Läs mer
Virkon™ Virkon™ Desinficerande virusdödande tabletter
Produktkod. 12328667
Change view
Kvantitet:
10 tabletter/badkar, 20 badkar/Cs.
50 tabletter/badkar, 12 badkar/Cs.
Förpackningsstorlek:
200 tabletter
600 tabletter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12328667 10 tabletter/badkar, 20 badkar/Cs. 200 tabletter
12318667 50 tabletter/badkar, 12 badkar/Cs. 600 tabletter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12328667 Leverantör Virkon™ Leverantörsnummer 330012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rengör och desinficera arbetsytor och utrustning i ett enda steg. Day Impex™ Virkon™ Desinfektionsmedel Virusdödande tabletter ger det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
  • Det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel - bevisat effektivt i oberoende tester mot alla 18 virusfamiljer som påverkar människor och djur, inklusive AIDS (HIV) och hepatit B
  • Utmärkt bakterie- och svampdödande medel - rengör och desinficerar arbetsytor och utrustning i en enda operation i ett steg
  • Kan appliceras i pulverform direkt på spill av blod och andra kroppsvätskor
  • Löser sig lätt för att göra ett flytande desinfektionsmedel
  • Luktfri, icke irriterande för hud och ögon, ogiftig ångfas, exceptionellt låg oral toxicitet
  • Enligt COSHH-krav krävs inga maximala exponeringsgränser
  • Icke-frätande, icke-blekande och biologiskt nedbrytbar
  • Alla virussjukdomar som överförs via ytor eller instrument kontaminerade med infekterat blod, kroppsvätskor, avföring eller saliv kan kontrolleras med korrekt applicering. För rengöring och desinficering av arbetsytor och utrustning.
Specifikationer
Produkttyp Virusdödande desinfektionsmedel
Form Tablett
För användning med (applikation) För rengöring och desinficering av arbetsytor och utrustning
Inkluderar 5 g/tablett
Kvantitet 10 tabletter/badkar, 20 badkar/Cs.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rely+On Virkon Tablets
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).