Läs mer
Veolia Water Systems™ Desinfektionstabletter
Produktkod. 12826753
Change view
Typ:
Desinfektionstabletter
Produktkod. Typ
12826753 Desinfektionstabletter
1 options
Produktkod. 12826753 Leverantör Veolia Water Systems™ Leverantörsnummer CT3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 SEK
    889.79 SEK / Paket med 12
    Save 755.21 SEK
    45% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använd desinfektionstabletter för att desinficera slangar, rör och systemdelar som kommer i kontakt med vatten, för att ta bort bakterier, minska biofilm och skydda systemet mot bakterietillväxt.
  • För regelbunden desinfektion av systemdelar som kommer i kontakt med vatten
Specifikationer
Beskrivning Brustabletter
Typ Desinfektionstabletter
För användning med (applikation) Sanering av rör och rörledningar
Vikt (metrisk) 0.99 kg