Läs mer
MedChemExpress Disitertide
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 272105-42-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvikt (g/mol) | 1580.82 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | P144 |