Läs mer
Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate), Mikromol
Beskrivning
Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate) |
| Analyt- eller komponentnamn | Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H15 N3 O7 S2 . 2 Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-pyrazol-4-yl)-(sulfonatomethyl)amino]methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O7S2.2Na/c1-10-12(15(8-24(18,19)20)9-25(21,22)23)13(17)16(14(10)2)11-6-4-3-5-7-11;;/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Na+].[Na+].CN1N(C(=O)C(=C1C)N(CS(=O)(=O)[O-])CS(=O)(=O)[O-])c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | disodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-(sulfonatomethyl)amino]methanesulfonate |
| Visa mer |