Läs mer
Dinatriumantrakinon-2,6-disulfonat, TRC
Produktkod. 30385109
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30385109 250 mg -
30369468 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493648250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 853-68-9
Molekylformel C14H6Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 412.29
Synonym AQS, Anthraquinone-2,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonate, Disodium 9,10-Dioxoanthracene-2,6-disulfonate, Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate, Sodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8O8S2.2Na/c15-13-9-3-1-7(23(17,18)19)5-11(9)14(16)10-4-2-8(6-12(10)13)24(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 411.9299