Läs mer
Dinatriumbathocuproindisulfonat (blandning av regioisomerer), TRC
Produktkod. 30344432
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344432 1 g
1 options
Produktkod. 30344432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1187831G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathocuproine Disulfonic Acid Disodium Salt (Mixture of regioisomers)
CAS 52698-84-7
Molekylformel C26 H18 N2 O6 S2 . 2Na
Kvantitet 1 g
Synonym BCS, Bathocupproine Disulfonate Disodium, Bathocuproinesulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, (2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline-4,7-diyl)bis-benzenesulfonic Acid Disodium
InChI formel InChI=1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].Cc1nc2c(ccc3c(c4ccccc4)c(c(C)nc23)S(=O)(=O)[O-])c(c5ccccc5)c1S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; 2,9-dimetyl-4,7-difenyl-1,10-fenantrolin-3,8-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 564.54
Formel vikt 564.0402