Läs mer
Dinatriumkromotropatdihydrat (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30373833
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30373833 250 mg
1 options
Produktkod. 30373833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494918250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade)
CAS 5808-22-0
Molekylformel C10H6Na2O8S2 . 2H2O
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
LEDER O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; 4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonat; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 400.3
Formel vikt 399.9511