Läs mer
Disodium Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disodium Citrate |
| CAS | 144-33-2 |
| Molekylformel | C6H6Na2O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Alkacitron, Citralka, Disodium Citrate, Disodium Hydrogen Citrate, Disodium Monohydrogen Citrate, Monobasic Sodium Citrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.2Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | OC(C(CC(O[Na])=O)(CC(O[Na])=O)O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.09 |