Läs mer
Disodium Deuterium Phosphate, CDN
Produktkod. 30321668
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30321668 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321668 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND36851G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium Phosphate-D1
CAS 107632-22-4
Molekylformel 2 Na . D O4 P
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphoric acid-d, disodium salt (9 CI), Disodium phosphate-d (7 CI), Disodium Deuterium Phosphate, Disodium Phosphate-D1, Phosphoric acid-d disodium salt
InChI formel InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
LEDER [Na+].[Na+].[2 H]OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn disodium;deuterio phosphate
Molekylvikt (g/mol) 142.965
Formel vikt 142.9471 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity