Läs mer
Disodium (Ethoxyoxydophosphanyl)formate, Mikromol™
Beskrivning
Disodium (Ethoxyoxydophosphanyl)formate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate |
| CAS | 55920-24-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H5 O5 P . 2 Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphinecarboxylic acid, 1-ethoxy-1-hydroxy-, 1-oxide, sodium salt (1:2), Phosphinecarboxylic acid, ethoxyhydroxy-, oxide, disodium salt (9CI), Disodium (Ethoxyoxydophosphanyl)formate, Foscarnet Sodium Hexahydrate Imp. B (EP), Foscarnet Imp. B (EP), Foscarnet Related Compound B as Disodium Salt, Foscarnet Sodium Hexahydrate Impurity B as Disodium Salt, Foscarnet Impurity B as Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O5P.2Na/c1-2-8-9(6,7)3(4)5;;/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CCOP(=O)([O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;[ethoxy(oxido)phosphoryl]formate |
| Visa mer |