Läs mer
Disodium Etidronate-d3 (methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etidronate methyl-d3 disodium salt |
| CAS | 358730-93-5 |
| Molekylformel | C2 2H3 H3 O7 P2 . 2 Na |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene-2,2,2-d3)bis-, disodium salt (9 CI), Etidronic Acid-d3 Sodium Salt, Etidronate-D3 Disodium (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8O7P2.2 Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/i1D3;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;hydroxy-[2,2,2-trideuterio-1-hydroxy-1-[hydroxy(oxido)phosphoryl]ethyl]phosphinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.01 |
| Formel vikt | 252.9572 g/mol |
| Visa mer |