Läs mer
Dinatriumvätecitrat-sesquihydrat, 99 %
Produktkod. 11447856
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447856 250 g 250g
11437856 1000 g 1000g
11457856 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14001.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6132-05-4 | C12H18Na4O17 | 526,22 g/mol
Dinatriumvätecitratseskvihydrat är ett reagens som används vid undersökning av mediatorlösa laccas-katoder som halvcellselektrod under galvanostatisk belastning genom att använda en tvåfacksuppsättning. Det används vid extraktion av organ/vävnadsprov.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dinatriumvätecitrat seskvihydrat är ett reagens som
används vid undersökning av mediatorlösa laccas-katoder som halvcellselektrod under galvanostatisk belastning genom att använda en tvåfacksuppsättning. Det används vid extraktion av organ/vävnadsprov.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-4-6132
Molekylformel C12H18Na4O17
Molekylvikt (g/mol) 526.22
MDL-nummer MFCD00150445
InChI-nyckel HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonym unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC-namn tetranatrium;2-(karboximetyl)-2-hydroxibutandioat;trihydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Smältpunkt 149 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 263.11 (236.09 Vattenfri vattenfri)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.