Läs mer
Dinatriumvätefosfat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10020400 Handla allt J.T.Baker Produkter
:
1 kg
Produktkod. 10020400
Brand: JT Baker 0306.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller ACS-specifikationer
Specifikationer
Smältpunkt 250°C
CAS 7558-79-4
pH 8.7 to 9.3 (5% Solution at 25°C)
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall min. 99.0%
Molekylformel HNa2O4P
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 141.96
Förlust vid torkning max. 0.2%
Densitet 1.53 g/cm³ (20°C)