Läs mer
Dinatriumvätefosfatdihydrat, reagenskvalitet, Scharlab
Código de producto. 11338594
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11338594 1 kg 1kg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11338594 Proveedor Scharlab N.º de proveedor SO03391000
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Används inom analytisk kemi i fosfatbuffertlösningar.
  • Synonymer: Natriummonovätefosfat, Dibasiskt natriumfosfat
  • Molekylformel: Na 2 HPO 4•2H20
  • Molmassa: 177,99 g/mol
  • CAS: 10028-24-7
  • EIN ECS nr.: 231-448-7
  • Natriumdivätefosfat (NaH2PO4): Max. 1,7 %
  • Reducerande ämnen: Klarar testet
Especificaciones
Smältpunkt 92,5 °C (utsläpp av kristallklart vatten)
CAS 10028-24-7
pH 9,0 – 9,2 (5 %, vatten)
Kvantitet 1 kg
Molekylformel H5Na2O6P
MDL-nummer MFCD00149182
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI-nyckel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumdihydratvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formel vikt 177,99 g/mol
Procent renhet 99,5 % min (acidimetrisk)
Kvalitet Reagens
Identifiering Klarat test
Förlust vid torkning 19,5 – 21,0 % max (130°)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.