Learn More
Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Reagent Grade, Scharlab
Product Code. 11338594
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Unit Size:
1kg
Product Code. Quantity Unit Size
11338594 1 kg 1kg
1 options
Product Code. 11338594 Supplier Scharlab Supplier No. SO03391000
 Restricted Item
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Used in analytical chemistry in phosphate buffer solutions.
  • Synonyms: Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic
  • Molecular Formula: Na2HPO4 • 2H20
  • Molar Mass: 177.99g/mol
  • CAS: 10028-24-7
  • EIN ECS No.: 231-448-7
  • Sodium dihydrogenphosphate (NaH2PO4): Max. 1.7%
  • Reducing Substances: Passes test
Spezifikation
Melting Point 92.5°C (release of crystalline water)
CAS 10028-24-7
pH 9.0–9.2 (5%, water)
Quantity 1 kg
Molecular Formula H5Na2O6P
MDL Number MFCD00149182
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formula Weight 177.99g/mol
Percent Purity 99.5% min (acidimetric)
Grade Reagent
Identification Passes Test
Loss on Drying 19.5–21.0% max (130°)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.