Läs mer
Dinatriumvätefosfatdodekahydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Product Code. 10793811 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 kg
Unit Size:
1kg
Product Code. Kvantitet Unit Size
10793811 1 kg 1kg
1 options
Product Code. 10793811 Supplier JT Baker Supplier No. 0304.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Laboratoriereagens
Specifications
Smältpunkt 35 °C
CAS 10039-32-4
pH 8,7 till 9,3 (5 % lösning vid 25 °C)
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98,0 till 101,0 %
Molekylformel H25Na2O16P
MDL-nummer MFCD00149181
InChI-nyckel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumdodekahydratvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 358.14
Densitet 1,52 g/cm³ (20 °C)