Läs mer
Dinatriumvätefosfatdodekahydrat, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11318594
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318594 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11318594 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO03360500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.93 SEK
    376.52 SEK / 500g
    Save 184.41 SEK
    32% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Används inom analytisk kemi, i buffertlösningar (fosfater) och inom porslins-, kosmetika-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
  • Synonymer: Natriummonovätefosfat, Dibasiskt natriumfosfat
  • Molekylformel: Na 2 HPO 4• 12H 2 0
  • Molmassa: 358,14 g/mol
  • CAS: 10039-32-4
  • EIN ECS nr.: 231-448-7
  • Natriumdivätefosfat (NaH2PO4): Max. 2,5 %
  • Reducerande ämnen: Klarar testet
Specifikationer
Smältpunkt 35 °C
CAS 10039-32-4
Kvantitet 500 g
Molekylformel H25Na2O16P
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
InChI-nyckel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;dodekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 358.137
PubChem CID 61456
Formel vikt 358,14 g/mol
Procent renhet 98,5 till 102,5 % (acidimetriskt)
Kvalitet Pharmpur
Identifiering Klarat test