Läs mer
Disodium Monooctyl Sulfosuccinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disodium Monooctyl Sulfosuccinate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O7S.2Na/c1-3-5-6-9(4-2)8-19-12(15)10(7-11(13)14)20(16,17)18;;/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 354.0725 |
| Procent renhet | >95% |