Läs mer
Disodium Tellurite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disodium Tellurite |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vikt | 223.8705 |