Läs mer
Dinatriumtereftalat, 99+%
Produktkod. 11330218
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330218 5 g 5g
11320218 25 g 25g
11340218 100 g 100g
11350218 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11330218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042946.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10028-70-3 | C8H4Na2O4 | 210,096 g/mol
Dinatriumtereftalat och dess olika derivat syntetiseras via enkel syra-baskemi för anodmaterial i Na-jonbatterier. De uppvisar utmärkt elektrokemisk prestanda, inklusive låg kapacitetsfading under 90 cykler, idealisk redoxpotential och utmärkt hastighetsprestanda, vilket gör dem till lovande kandidater för Na-jonbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10028-70-3
Molekylformel C8H4Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.096
MDL-nummer MFCD00013137
InChI-nyckel VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
PubChem CID 82305
IUPAC-namn dinatrium;tereftalat
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disodium terephthalate
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 210.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.