Läs mer
Disodium Tetrachloropalladate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disodium Tetrachloropalladate |
| CAS | 13820-53-6 |
| Molekylformel | Cl4Na2Pd |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Disodium Palladium Tetrachloride, Disodium Tetrachloropalladate(2-), Disodium Tetrachloropalladium, Palladium Sodium Chloride (PdNa2Cl4), Sodium Chloropalladate, Sodium Chloropalladate, Sodium Palladium Chloride, Sodium Palladium Tetrachloride, Sodium Tetrachloropalladate, Sodium Tetrachloropalladate(2-) |
| InChI formel | InChI=1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4 |
| LEDER | [Na+].[Na+].Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | disodium;tetrachloropalladium(2-) |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.21 |
| Formel vikt | 291.7584 |