Läs mer
Disodium Zinc Ethylenediaminetetraacetate Tetrahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disodium Zinc Ethylenediaminetetraacetate Tetrahydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O8.2Na.4H2O.Zn/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;4*1H2;/q;2*+1;;;;;+2/p-4 |
| Formel vikt | 470.01 |