missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Disopyramide, 98% minimum, MP Biomedicals™

Produktkod. 11406792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406792 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11406792 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215099601

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Disopyramide
CAS 9-5-3737
Färg White
Analysprocentintervall 98% min.
Molekylformel C21H29N3O
Kvantitet 1 g
Synonym disopyramide, dicorantil, rythmodan, disopiramida, ritmodan, disopyramidum, searle 703, isorythm, lispine, disopyramidum inn-latin
InChI-nyckel UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)N(CCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=N2)C(=O)N)C(C)C
IUPAC-namn 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamide
Molekylvikt (g/mol) 339.48
PubChem CID 3114
ChEBI CHEBI:4657
Formel vikt 339.48
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.