Läs mer
Disopyramide-d14 Tosylate Salt, TRC
Produktkod. 30382419
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382419 10 mg
30378459 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49345210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216989-88-6
Molekylformel C21 H15 D14 N3 O • C7 H8 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 525.76
Synonym Disopyramide-D14 (N,N-diisopropyl-D14) tosylate, Disopyramide-d14 tosylate salt, 4-Di(isopropyl-d7)amino-2-phenyl-2-(2-pyridyl)butyramide tosylate, (2RS)-4-[Bis[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide 4-toluenesulfonate salt
IUPAC-namn 4-[bis[1,2,2,2-tetradeuterio-1-(trideuteriomethyl)ethyl]amino]-2-phenyl-2-(2-pyridyl)butanamide;4-methylbenzenesulfonic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cc3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disopyramide-d14 Tosylate Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H29N3O.C7H8O3S/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D;
Formel vikt 525.3384
Procent renhet >95%