missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Disopyramide Impurity A (as Dihydrogen Phosphate), Mikromol™

Produktkod. 17953476
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953476 25 mg
17922066 100 mg
30460447 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17953476 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0108.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Disopyramide Impurity A (as Dihydrogen Phosphate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diisopyronitrile Dihydrogen Phosphate
CAS 2724689-67-0
Analyt- eller komponentnamn Diisopyronitrile Dihydrogen Phosphate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H27 N3 . H3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-4-[Bis(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Dihydrogen Phosphate (Diisopyronitrile Dihydrogen Phosphate), Disopyramide Imp. A (EP), (2RS)-4-[bis(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile dihydrogen phosphate (di-isopyronitrile dihydrogen phosphate), Disopyramide Impurity A as Dihydrogen Phosphate
InChI formel InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
LEDER CC(C)N(CCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C.OP(=O)(O)O
IUPAC-namn 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanenitrile;phosphoric acid
Molekylvikt (g/mol) 419.45
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 419.1974 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.