missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Disopyramide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disopyramide |
| CAS | 9-5-3737 |
| Analyt- eller komponentnamn | Disopyramide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H29 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Disopyramide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?