missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Disopyramide, MP Biomedicals™

Produktkod. 11416792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11416792

Brand: MP Biomedicals 0215099605

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 1-1-3785
Smältpunkt 85°C to 87°C (literature)
Molekylformel C17H21IN2
Kvantitet 5 g
Synonym pinaflavol, daspei, 2-p-dimethylaminostyryl-1-ethylpyridinium iodide, 2-p-dimethylamino styryl ethyl pyridinium iodide, 2-4-dimethylamino styryl-1-ethylpyridinium iodide, 2-4-dimethylaminostyryl-1-ethylpyridinium iodide, pyridinium, 2-p-dimethylamino styryl-1-ethyl-, iodide, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethylpyridinium iodide, 2-2-4-dimethylamino phenyl vinyl-1-ethylpyridinium iodide, pyridinium, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethyl-, iodide
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and methanol (50mg/mL, clear colorless solution); freely soluble in dichloromethane; slightly soluble in water.
InChI-nyckel AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[N+]1=CC=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C.[I-]
IUPAC-namn 4-[(E)-2-(1-ethylpyridin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylaniline;iodide
Molekylvikt (g/mol) 380.27
PubChem CID 5713123
ChEBI CHEBI:38007
Formel vikt 339.48
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.