missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disopyramide |
| CAS | 9-5-3737 |
| Molekylformel | C21H29N3O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | disopyramide, dicorantil, rythmodan, disopiramida, ritmodan, disopyramidum, searle 703, isorythm, lispine, disopyramidum inn-latin |
| InChI-nyckel | UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CC(C)N(CCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=N2)C(=O)N)C(C)C |
| IUPAC-namn | 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.48 |
| PubChem CID | 3114 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?