Läs mer
(±)-Disparlure, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dispalure |
| CAS | 29804-22-6 |
| Molekylformel | C19 H38 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Octadecane, 7,8-epoxy-2-methyl-, cis- (8CI), Oxirane, 2-decyl-3-(5-methylhexyl)-, cis-, rel-(2R,3S)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane, (Z)-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane, (±)-Disparlure, (±)-cis-Disparlure, 7,8-cis-Epoxy-2-methyloctadecane, Atralymon, Disparlure, ENT 34886, Epoxan, SPLAT GM, cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-19(20-18)16-13-12-14-17(2)3/h17-19H,4-16H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCC[C@H]1O[C@H]1CCCCC(C)C |
| IUPAC-namn | (2R,3S)-2-decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.5044 |
| Formel vikt | 282.2923 |