Läs mer
BRAND™ Dispenserbox för Schulke Wipes
Produktkod. 15431945 Handla allt Brand Produkter
Change view
Mått (L x B):
230 x 280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15431945 230 x 280 mm Varje
1 options
Produktkod. 15431945 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 44875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 SEK
    247.93 SEK / Paket med 1
    Save 64.07 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispenserbox designad för att hålla desinficerande fleeceservetter.
  • För användning i stora volymer kan våtservetter blötläggas med flytande desinfektionsmedel direkt i den praktiska dispenserlådan
  • Varar upp till 28 dagar
  • Användningen av ytdesinfektionsmedel Pursept™ A Xpress rekommenderas
  • Rymmer upp till 70 våtservetter
  • Påfyllningsbar och ordentligt stängbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispenserlåda
Mått (L x B) 230 x 280 mm
För användning med (utrustning) Rymmer 70 fleeceservetter
Inkluderar Tömma