Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser Box Top för Parafilm™ M
Produktkod. 16390412 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Parafilm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
16390412 Parafilm Varje
1 options
Produktkod. 16390412
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Box Top Dispenser är en enkel applicering utan kladd.
  • Rymmer två 50 mm (2 tum) eller en 100 mm (4 tum) Parafilm™ M rullar
  • Enkel applicering, placera helt enkelt dispensern ovanpå Parafilm™ M box och dra igenom förseglingsfilmen, det finns ingen anledning att ta bort rullar från förpackningen
  • Inbyggt säkerhetsblad glider och skär utan fara för fingertopparna och eliminerar behovet av sax
  • Levereras med två säkerhetsblad, ytterligare ersättningsblad finns att köpa
  • Tillverkad av ABS-plast vilket gör enheten lätt att rengöra
Specifikationer
Produkttyp Filmdispenser
Färg Naturlig
Längd (metrisk) 12.3 cm
Bredd (engelska) 6,8 tum
Bredd (metrisk) 17.2 cm
Höjd (metrisk) 9.9 cm
Håller Parafilm
Material ABS
Antal fack 1
Beskrivning Fisherbrand™ Dispenser Box Top för Parafilm
För användning med (applikation) fartyg, Labware
För användning med (utrustning) Tätningsfilm, Parafilm M
Inkluderar Blad
Kvantitet 1 st
Storlek Standard