Läs mer
Kartell™ Dispenser Dosipet HF
Produktkod. 10151813
Change view
Volym (metrisk):
2,5 till 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10151813 2,5 till 25 ml Varje
1 options
Produktkod. 10151813 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8308100
Beräknad leverans: 02-12-2026
Doseringsanordningar är utformade för specifik användning med fluorvätesyralösningar
  • De interna komponenterna som kommer i kontakt med dessa lösningar är gjorda av högkvalitativa och högbeständiga material (PTFE och platina-iridium), helt inerta med fluorvätesyra
  • Komplett med PTFE-kolv
  • CE-märkning
  • IVD
  • Specifikationer
    Volym (metrisk) 2,5 till 25 ml
    Ökar 0.5 mL
    Modell Dosipet HF-25
    Precision ±0,15
    Trådstorlek 45 GL