Läs mer
Neville and More™ Simplicity Lotion Pump Dispenser
Produktkod. 12735298
:
Capacity: 250mL
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12735298
Brand: Neville and More™ 024040250BEWTLPW
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
HDPE Simplicity bottle with 24mm/410 White lotion pump.
  • Dispense lotion, shampoo, conditioner, and many other viscous liquids.
  • Constructed from HDPE.
Specifikationer
Kvantitet 6/Pk.
Typ Pump Dispenser
Material HDPE
Färg White
Kapacitet (metrisk) 250 mL