Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser tips
Produktkod. 15133646 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet unitSize
15133646 0,5 ml Icke-steril Paket med 100
15163646 0,1 ml Icke-steril Paket med 100
15153646 1,25 ml Icke-steril Paket med 100
15173646 2,5 ml Icke-steril Paket med 100
15143646 5,0 ml Icke-steril Paket med 100
15193646 12,5 ml Icke-steril Paket med 100
15183646 25 ml Icke-steril Paket med 50
15103656 50 ml Icke-steril Paket med 25
15113656 0,1 ml Sterila Paket med 100
15123656 0,5 ml Sterila Paket med 100
15143656 1,25 ml Sterila Paket med 100
15133656 2,5 ml Sterila Paket med 100
15153656 5 ml Sterila Paket med 100
15173656 12,5 ml Sterila Paket med 100
15183656 50 ml Sterila Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15133646
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta, stabila och hållbara dispenserspetsar för flera märken av pipetter. För dispensering av vätskor med hög viskositet och högt ångtryck.
  • Dessa engångsspetsar är lämpliga för följande flera dispensrar:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ tryck/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 ml
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
För användning med (applikation) För dispensering av vätskor med hög viskositet, högt ångtryck
Produkttyp Dispenserspets
Disponibel Engångsbruk