Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser tips
Produktkod. 15153646 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 15153646
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta, stabila och hållbara dispenserspetsar för flera märken av pipetter. För dispensering av vätskor med hög viskositet och högt ångtryck.
  • Dessa engångsspetsar är lämpliga för följande flera dispensrar:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ tryck/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1,25 ml
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
För användning med (applikation) För dispensering av vätskor med hög viskositet, högt ångtryck
Produkttyp Dispenserspets
Disponibel Engångsbruk