Specifications
| Volym (metrisk) | 0,1 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| För användning med (applikation) | För dispensering av vätskor med hög viskositet, högt ångtryck |
| Produkttyp | Dispenserspets |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf Multipette 4780, Other Compatible System |
| Material | Polypropen |