Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser tips
Produktkod. 15183646 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Product Code. 15183646
Only null left
Add to basket
Add to basket
Robusta, stabila och hållbara dispenserspetsar för flera märken av pipetter. För dispensering av vätskor med hög viskositet och högt ångtryck.
  • Dessa engångsspetsar är lämpliga för följande flera dispensrar:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ tryck/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 25 ml
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
För användning med (applikation) För dispensering av vätskor med hög viskositet, högt ångtryck
Produkttyp Dispenserspets
Disponibel Engångsbruk