Läs mer
Masterflex™ Rak slangkoppling
Produktkod. 12683606
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,19 tum
0,25 tum
0,31 tum.
0,38 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre unitSize
12683606 0,25 tum Paket med 10
15531295 0,19 tum Paket med 10
15511295 0,31 tum. Paket med 10
15521295 0,38 tum. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12683606 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4061000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med hullingförsedda beslag.
  • Tillverkad av polypropen
  • Etylenoxid/Gamma steriliserad
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Material Polypropen
Steriliseringsmetod ETO eller Gamma
Inkluderar Hullingförsedda beslag
Produkttyp Rak slangkoppling