Läs mer
Masterflex™ Rak slangkoppling
Produktkod. 15521295 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,19 tum
0,25 tum
0,31 tum.
0,38 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Förpackningsstorlek
15521295 0,38 tum. Paket med 10
15531295 0,19 tum Paket med 10
12683606 0,25 tum Paket med 10
15511295 0,31 tum. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15521295 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4061002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 SEK
    279.48 SEK / Paket med 10
    Save 51.52 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Med hullingförsedda beslag.
  • Tillverkad av polypropen
  • Etylenoxid/Gamma steriliserad
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,38 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.97 cm
Material Polypropen
Steriliseringsmetod ETO eller Gamma
Inkluderar Hullingförsedda beslag
Produkttyp Rak slangkoppling