Läs mer
Masterflex™ Rak slangkoppling
Produktkod. p-6858070
Diameter (engelska) Inre:
0,19 tum
0,25 tum
0,31 tum.
0,38 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15531295
Brand: Masterflex™ 4062257
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med hullingförsedda beslag.
  • Tillverkad av polypropen
  • Etylenoxid/Gamma steriliserad
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Inre 0.48 cm
Material Polypropen
Steriliseringsmetod ETO eller Gamma
Inkluderar Hullingförsedda beslag
Produkttyp Rak slangkoppling