Läs mer
Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Formulation Pump Tubing
Produktkod. 15531305 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15531305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Available in standard 15m Lengths.
    • Includes platinum-cured silicone, two TPEs and long-life PVC tubing material
    • Available in both thin and thick wall configurations
Specifikationer
Beskrivning Catalyst pump tubing
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm