Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Facial Tissue Dispenser
Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Quick-fill, hassle-free maintenance
- Wall-mounted
- Chromed metallic silver finish
- Ideal for dispensing facial tissues in office areas and hotel washrooms that maintain a luxury image
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Facial Tissue Dispenser |
| Färg | Silver |
| Djup (engelska) | 2.4 in. |
| Djup (metriskt) | 6 cm |
| Längd (engelska) | 11 in. |
| Längd (metrisk) | 28.2 cm |
| Bredd (engelska) | 10.6 in. |
| Bredd (metrisk) | 26.9 cm |
| Höjd (engelska) | 5.7 in. |
| Höjd (metrisk) | 14.5 cm |
| Visa mer |