Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål, PTFE, ETFE eller polypropen.
- För användning med Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ , eller QuikSip™ dispensrar på flaska.
- Finns i en mängd olika trådstorlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser trådadapter |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Titrette™ |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek | GL 32/38 |