Läs mer
BRAND™ Trådadaptrar för flaskdispenser
Produktkod. p-6830035 Handla allt Brand Produkter
Material:
ETFE
PTFE
Polypropen
Rostfritt stål
Trådstorlek:
2 tum (yttergänga), 3/4 tum. (innertråd)
32 GL (innergänga)
32 GL (yttre gänga)
GL 32/38
GL 45/35
GL 45/38
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10373821
Brand: BRAND™ 704338
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål, PTFE, ETFE eller polypropen. Trådadaptrar för flaskdispenser finns i en mängd olika gängstorlekar. För användning med Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ , eller QuikSip™ dispensrar på flaska.
  • Tillverkad av rostfritt stål, PTFE, ETFE eller polypropen.
  • För användning med Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ , eller QuikSip™ dispensrar på flaska.
  • Finns i en mängd olika trådstorlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispenser trådadapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Titrette™
Kvantitet 1 st
Trådstorlek GL 32/38