Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Analog-adjustable Bottletop Dispensers
Produktkod. 15418053 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Noggrannhet:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (250μl)
0,5 % (50μl)
0,5 % (500μl)
0,6 % (6μl)
Inkluderar:
Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Ökar:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Noggrannhet Inkluderar Ökar Förpackningsstorlek
15418053 1 till 10 ml 0,5 % (50μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,2 ml Varje
15478043 0,1 till 1 ml 0,6 % (6μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,02 ml Varje
15498043 0,2 till 2 ml 0,5 % (10 μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,05 ml Varje
15429032 0,5 till 5 ml 0,5 % (25μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,1 ml Varje
15444952 1 till 10 ml 0,5 % (50μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,2 ml Varje
15454942 2,5 till 25 ml 0,5 % (125μl) Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 0,5 ml Varje
15406932 5 till 50 ml 0,5 % (250μl) Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml Varje
15417361 10 till 100ml 0,5 % (500μl) Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml Varje
15468043 0,1 till 1 ml 0,6 % (6μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,02 ml Varje
15488043 0,2 till 2 ml 0,5 % (10 μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,05 ml Varje
15408053 0,5 till 5 ml 0,5 % (25μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,1 ml Varje
15428053 2,5 till 25 ml 0,5 % (125μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 0,5 ml Varje
15438053 5 till 50 ml 0,5 % (250μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml Varje
15492823 10 till 100ml 0,5 % (500μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15418053 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4600140
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Analog flasklocksdispenser har en 'flytande kolv'-design för låg kraftdrift och utan slitage. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer.
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att följa riktlinjerna GLP
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar fyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låser när utloppsröret inte är monterat)
  • 360 graders° roterbart ventilblock gör att flasketiketten kan användas mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • DE-M-märkning
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 % (50μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Grå/Röd
Densitet Upp till 2,2 g/cm3
Beskrivning Utan återföringsventil
Kanaler 1
Material Borsilikatglas, Keramisk, ETFE, PFA, PTFE
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Visa Analog
För användning med (applikation) Dispensering av aggressiva reagens, inklusive koncentrerade baser och syror som H3PO4, H2SO4 (förutom t.ex. HCl, HNO3 och HF), saltlösningar, såväl som många organiska lösningsmedel
Inkluderar Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Ökar 0,2 ml
Precision 0,1 % (1 μl)
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Ångtryck Upp till 600 mbar
Viskositetsbetyg Upp till 500 mm 2/s
Garanti 2 år